Documenti fondamentali
22087-U
Supelco
Boccole Supeltex M-1 per colonne impaccate, D.E. colonna 1/4”
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
GC column ferrule 1/4 in. (100 pk)
Scegli un formato
100 EA
335,00 €
335,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
335,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
335,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diam. int.
1/4 in.
Compatibilità
1/4 in. O.D. Column
Descrizione generale
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)