22423
In-Line Pressure Gauge
pressure range 0-100 psi
Sinonimo/i:
PRESSURE GAUGE KIT FOR PURIFIER EA
About This Item
Prodotti consigliati
Parametri
0-100 psi pressure range
Descrizione generale
- 2 in. (5 cm) diameter steel and copper alloy gauge
- NPT to Swagelok adapter
- 1/8 in. tee
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)