Documenti fondamentali
XX42PSG01L
Millipore
Digital Pressure Gauge 3/4 in. left TC connection
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Livello qualitativo
Parametri
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
Altezza
60 cm (23.5 in.)
Lunghezza
18 cm
Larghezza
20 cm
Peso
3.2 kg
Raccordi
3/4 in. sanitary clamp
Caratteristiche e vantaggi
The Mini holder and Digital Pressure Gauge 3/4 in. left TC connection is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany