Documenti fondamentali
54417
Rheodyne® 3-way Valve, 7030
Accepts 1/16″ tubing
Scegli un formato
1 EA
909,00 €
909,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
909,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
909,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel valve
Descrizione
manual 3-way switching valve
Caratteristiche
number of ports 6
positions 2
Produttore/marchio commerciale
Rheodyne
Parametri
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
Raccordi
10-32 female Rheodyne valve ports
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)