Documenti fondamentali
22117
Fine Metering Valve
stainless steel, 1/8 in. straight arms
Sinonimo/i:
Swagelok® SS2,SS METERING VALVE 1/8S EA
Scegli un formato
1 EA
359,00 €
359,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
359,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
359,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel
Raccordi
1/8 in. straight arms
Descrizione generale
Use for very accurate flow regulation. Install a flow measuring device downstream. Nuts and ferrules included. An optional vernier handle (Cat. No. 22122, order separately) is available for added convenience.
Note legali
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Critical micelle concentrations for alkyltrimethylammonium bromides in water from 25 to 160 C.
Fennell ED
Journal of Solution Chemistry, 13 (2), 87-101 (1984)