22095-U
Swagelok® Port Connector
Swagelok® 401-PC-2, stainless steel, 1/8 in. for tube, pkg of 2 ea
Sinonimo/i:
Swagelok® 401-PC-2,SS PORT CONN 1/4X1/8 PK2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Swagelok® 401-PC-2
Raccordi
1/4 in. Swagelok
1/8 in. for tube
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)