Vai a
01432
Rebaudioside A
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4α)-13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D­glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-oxy]kaur-6-en-8-oic acid β-D­glucopyranosyl ester, Glycoside A3, Glycoside X, Stevioside a3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
130,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H70O23
Numero CAS:
Peso molecolare:
967.01
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6470556
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -33.0±3.0°, c = 1% in H2O
color
white
mp
242-244  °C
solubility
water: soluble
storage temp.
room temp
InChI
1S/C44H70O23/c1-17-11-43-9-5-22-41(2,7-4-8-42(22,3)40(59)66-38-33(58)30(55)26(51)20(14-47)62-38)23(43)6-10-44(17,16-43)67-39-35(65-37-32(57)29(54)25(50)19(13-46)61-37)34(27(52)21(15-48)63-39)64-36-31(56)28(53)24(49)18(12-45)60-36/h18-39,45-58H,1,4-16H2,2-3H3/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34+,35-,36+,37+,38+,39+,41-,42-,43-,44+/m1/s1
InChI key
HELXLJCILKEWJH-NCGAPWICSA-N
Application
Rebaudioside A is a glucosylated steviol glycoside studied and used as a non-glycemic food sweetener.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR26974188341458
Rebaudioside A ≥96% (HPLC)
Sigma-Aldrich
01432
Rebaudioside A
Rebaudioside A certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR2697
Rebaudioside A
Rebaudioside N ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
41883
Rebaudioside N
Rebaudioside E ≥90.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
41458
Rebaudioside E
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder, solid
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rebaudioside A
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)