Documenti fondamentali
1681622
USP
Triclabendazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Triclabendazole sulfoxide, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole
Scegli un formato
15 MG
1.170,00 €
1.170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
15 MG
1.170,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9Cl3N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.66
Beilstein:
5829656
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Famiglia di API
triclabendazole
Confezionamento
pkg of 15 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CS(=O)c1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
InChI
1S/C14H9Cl3N2O2S/c1-22(20)14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)21-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
GABQPFWIQFRJSE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Triclabendazole Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Triclabendazole
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)