440345
Glass spheres
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
high-purity grade
Forma fisica
powder
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
125 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimens. media particelle
9-13 μm
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for acidity or alkalinity (alkalinity < 0.5 meq/g ASTM D 3100)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
a. Quartz = 1143K
b. Tridymite 1143 - 1743K
c. Cristobalite = 1743, over 1973K it forms amorphous vitreous silica glass.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges