Documenti fondamentali
54081-U
Supelco
Provetta LpDNPH ORBO
W,W,W separators, glass tube size × L 8 mm × 115 mm, pkg of 20 ea
Sinonimo/i:
LpDNPH ORBO Tube
Scegli un formato
20 EA
215,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
215,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
W,W,W separators
Livello qualitativo
agenzia
NIOSH 2016 (Appendix B)
Descrizione
Bed A: 300 mg
Bed B: 150 mg
Nome Commerciale
ORBO
Confezionamento
pkg of 20 ea
tecniche
active air sampling: suitable
Dimens. × lung. fiala in vetro
8 mm × 115 mm
Matrice
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel (20-40 mesh)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
configured for high flow rates, up to 2.0L/min
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)