Documenti fondamentali
21008-U
Supelco
Cartucce in PUF grandi
Sinonimo/i:
Large PUF Cartridges
Scegli un formato
2 EA
13,40 €
13,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
13,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
13,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
ORBO
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Supelco ORBO 2000
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Stainless Steel Screens are useful for ASTM D6209, EPA IP-7, and EPA TO-13 (PAHs); EPA TO-4A (Pesticides/PCBs); EPA TO-9A (Dioxins).
Note legali
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)