Documenti fondamentali
20009-U
Supelco
Pre-Cleaned 2 Piece Large Puf Set
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
Sinonimo/i:
Cartucce in PUF grandi
Scegli un formato
1 PKG
140,00 €
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
140,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
polyurethane (foam)
agenzia
EPA 600 (8-80-038)
Descrizione
Replacements for ORBO-2500
Nome Commerciale
ORBO
Caratteristiche
precleaned
Confezionamento
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
Produttore/marchio commerciale
ORBO 2500
tecniche
active air sampling: suitable
Larg. × lung.
2.5 in. (63.5 mm) × 1.0 in. (25.4 mm)
2.5 in. (63.5 mm) × 2.0 in. (50.0 mm)
Compatibilità
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Note legali
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)