20652
Setti Thermogreen® LB-2, dischi solidi
diam. 9.5 mm ( 3/8 in.), pkg of 50 ea
Confezionamento
pkg of 50 ea
Diametro
9.5 mm ( 3/8 in.)
Compatibilità
for use with Agilent/HP 5700 Series, 5830, 5840
for use with Finnigan 9600
for use with GOW-MAC® all
for use with HNU portable GC
for use with Tracor 550, 560
for use with Varian packed column injectors
Descrizione generale
- Perdita estremamente bassa in presenza di un ampio range di temperature di ingresso (da 100 a 350 °C)
- Prodotto già condizionato, pronto all′uso
- Penetrazione dell′ago più facile ed elevata tolleranza alla puntura (ideale per gli autocampionatori)
- Formulazione della gomma esclusiva di Supelco
Applicazioni
- To minimize extraction onto or loss of analytes off the solid phase microextraction (SPME) fiber from the vial during analysis by GC-MS.[3]
- Thermo-resistant septa is used in GC instrument to avoid carrier gas leaks, extraneous peaks and phthalate contamination.[4]
- Thermo-resistant septa along with thick needle protector is used in GC instruments to avoid damage irreversibly caused by microsyringe.[5]
- It is also used in the influent sampling ports in gas chromatographs.[6]
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)