Documenti fondamentali
20557
Supelco
ORBO 1000 Precleaned Small PUF Cartridge
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
Sinonimo/i:
Small PUF Cartridges
Scegli un formato
3 EA
255,00 €
255,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
255,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
47131900
255,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
polyurethane (foam)
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D4861,D4947
EPA IP-8,TO-10A
Descrizione
Small PUF
assembled
Nome Commerciale
ORBO
Caratteristiche
precleaned
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO 1000
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
22 mm × 7.6 cm
Matrice
PUF polyurethane foam
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
For ORBO PUF cartridge, several US EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) adsorbent cartridge for monitoring semivolatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmospheres. A low pressure drop across the cartridge facilitates high volume sampling. ORBO-1000 small PUF cartridges are useful for ASTM D4861, EPA IP-8 and EPA TO-10A (Pesticides/PCBs); ASTM D4947 (Chlordane/Heptachlor). Small PUF cartridges are useful for the 1-5 L/min sampling range.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Felipe Faix Barby et al.
Scientific reports, 9(1), 1112-1112 (2019-02-06)
Notopteridae (Teleostei, Osteoglossiformes) represents an old fish lineage with ten currently recognized species distributed in African and Southeastern Asian rivers. Their karyotype structures and diploid numbers remained conserved over long evolutionary periods, since African and Asian lineages diverged approximately 120