Documenti fondamentali
GF76359640
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Sinonimo/i:
UR303810
Scegli un formato
1 EA
630,00 €
630,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
630,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
630,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foam
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 763-596-40
Misura
600 × 600 mm
Spessore
10 mm
Densità bulk
0.08 g/cm3
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)