Documenti fondamentali
20413
Supelco
GR-2 Septa
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.)
Scegli un formato
100 EA
74,90 €
74,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
74,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
74,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 100 ea
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Diametro
12.5 mm ( 1/2 in.)
Descrizione generale
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.[1]
These low cost gray silicone rubber septa are designed for routine, isothermal use. For use with 50 °C to 200 °C inlet temperature.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H2 production from marine and freshwater species of green algae during sulfur deprivation and considerations for bioreactor design.
Kari S.
International Journal of Hydrogen Energy, 33 (2), 511-521 (2008)