20228
Colonnine di carbone attivo da gusci di noce di cocco ORBO™ 32 grandi (20/40), 400/200 mg
W,W,F separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
Cartucce di carbone attivo da gusci di noce di cocco
Prodotti consigliati
Materiali
W,W,F separators
agenzia
ASTM® D3686
NIOSH 1001,1006,1009,1017,1018,1024,1606,1615,2516,2519
OSHA ID-186SG
Nome Commerciale
ORBO™
Composizione
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO™ 32 Large
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
8 mm × 110 mm
Matrice
Activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
Dimensione particelle
20-40 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Con il campionamento e il monitoraggio dell'aria si misura il livello degli inquinanti aerodispersi nell’ambiente, nelle aree industriali e negli interni per valutare la qualità dell'aria sulla base degli standard stabiliti dalle agenzie sanitarie e di regolamentazione.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.