Documenti fondamentali
20360
Supelco
ORBO 91 Carbosieve-SIII specially treated (60/80), 130/65 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
Scegli un formato
25 EA
365,00 €
365,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
365,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
47131900
365,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
W,W,W separators
Livello qualitativo
agenzia
OSHA 69,75,80,84,88,91,100,103,106,111,113
Nome Commerciale
ORBO
Composizione
Bed A, 130 mg
Bed B, 65 mg
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO 91
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
6 mm × 75 mm
Matrice
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS) (specially treated)
Dimensione particelle
20-45 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Carbosieve SIII is carbon molecular sieve type adsorbent is generally used for sampling of volatile organic compounds from atmosphere.[1]
Note legali
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Jhy-Charm Soo et al.
Annals of work exposures and health, 64(1), 96-105 (2019-12-02)
This study experimentally evaluates the performance of different sorbent tubes for sampling acetone vapor in workplace air. A dynamic atmosphere system produced an acetone alone and a mixture with other analytes containing ~73, 483, and 1898 µg acetone mass loading
Water adsorption capacity of the solid adsorbents Tenax TA, Tenax GR, Carbotrap, Carbotrap C, Carbosieve SIII, and Carboxen 569 and water management techniques for the atmospheric sampling of volatile organic trace gases.
Helmig, Detlev, and Lee Vierling.
Analytical Chemistry, 67, 4380-4386 (1995)
Contenuto correlato
Con il campionamento e il monitoraggio dell'aria si misura il livello degli inquinanti aerodispersi nell’ambiente, nelle aree industriali e negli interni per valutare la qualità dell'aria sulla base degli standard stabiliti dalle agenzie sanitarie e di regolamentazione.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Domande
  1. What is the expiration date for the product Orbo-91, an air monitoring tube used in several OSHA methods?
    1 risposta
    1. The shelf life of the Orbo-91 active air monitoring tube is two years.