Documenti fondamentali
54020-U
Supelco
Provetta di sorbente ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 20 ea
Sinonimo/i:
Provetta LpDNPH ORBO
Scegli un formato
20 EA
202,00 €
202,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
202,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
202,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
W,W,W separators
Livello qualitativo
agenzia
NIOSH 2016 (Appendix B)
Nome Commerciale
ORBO
Composizione
Bed A, 300 mg
Bed B, 150 mg
Confezionamento
pkg of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO 555
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
6 mm × 105 mm
Matrice
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel
Dimensione particelle
20-40 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le provette di sorbente ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg (separatori W,W,W, diametro esterno × L. 6 mm × 105 mm) contengono due letti dello stesso adsorbente selettivo separati da lana di vetro o schiuma, per il campionamento con gas e vapore. La struttura a doppio strato o a due letti della provetta permette di raccogliere le eventuali fuoriuscite di campione nel letto piccolo di riserva.
Note legali
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Con il campionamento e il monitoraggio dell'aria si misura il livello degli inquinanti aerodispersi nell’ambiente, nelle aree industriali e negli interni per valutare la qualità dell'aria sulla base degli standard stabiliti dalle agenzie sanitarie e di regolamentazione.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.