Documenti fondamentali
20063
Supelco
ORBO 1103 Porapak-Q (50/80), 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Scegli un formato
50 EA
482,00 €
482,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
482,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
47131900
482,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
W,W,W separators
Livello qualitativo
agenzia
NIOSH 2505,2521
Nome Commerciale
ORBO
Composizione
Bed A, 150 mg
Bed B, 75 mg
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO 1103
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
6 mm × 100 mm
Matrice
Porapak Q
Dimensione particelle
50-80 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
  • ORBO 1103 Porapak-Q (50/80), 150/75 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Note legali
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
PoraPak is a trademark of Waters
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)