Documenti fondamentali
1893-1AMP
Supelco
F.A.M.E. Mix GLC-30
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Sinonimo/i:
Fatty Acid Methyl Ester Mix
Scegli un formato
1 AMP
59,80 €
59,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 AMP
59,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
59,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 100 mg (Neat)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
multi-component solution
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
This quantitative mix is useful for determining relative retention times and approximating response factors.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Methyl decanoate 20 wt. %
    Methyl dodecanoate 20 wt. %
    Methyl myristate 20 wt. %
    Methyl octanoate 20 wt. %
    Methyl palmitate
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Bonjour, peut-on ou doit-on diluer cette ampoule ?
    1 risposta
    1. This FAME mix is a neat preparation of approximately equal amounts of each component. The material is typically diluted to working concentration with non-polar solvents such as hexane or dichloromethane prior to use.