Key Documents
150691
Supelco
Sodium thiosulfate solution
0.1 M, for 3S adapter technology
About This Item
Formula condensata:
Na2S2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Concentrazione
0.0992-0.1008 M
0.1 M
tecniche
titration: suitable
Volume
1 L
1000 mL
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Altre note
Once the bottle is opened, storage time is limited.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5