Vai a
HT1005
Sodium Thiosulfate Solution
2 g/dL in deionized water
Sinonimo/i:
Sodium thiosulfate solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
107,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2S2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.11
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
For use in the Silver Stain Kit No. HT100-A
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2 g/dL in deionized water
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Application
For use in the Silver Stain Kit No. HT100-A
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
90917321726372049
description
2 g/dL in deionized water
description
free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
description
ReagentPlus®, 99%
description
purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (RT)
form
solution
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
crystals
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
description
For use in the Silver Stain Kit No. HT100-A
description
-
description
-
description
-
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium Thiosulfate Solution
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)