13360-U
Lipid Removal Agent (LRA)
pkg of 500 g
Sinonimo/i:
polymeric adsorbent, XAD-2
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 500 g
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
120 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
325 mesh
Dimensione pori
90 Å mean pore size
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?