Documenti fondamentali
Z760943
TPP® cryotubes
polypropylene, capacity 1.2 mL
Sinonimo/i:
cryo tubes
Scegli un formato
400 EA
338,00 €
338,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 EA
338,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
338,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear tube
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
screw top neck
self-standing bottom
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
neck thread external thread
Confezionamento
pack of 400 ea
Produttore/marchio commerciale
TPP 89012
Parametri
-180-121 °C temp. range
Capacità
1.2 mL
Descrizione generale
  • Cryogenic storage tubes
  • Sterile
  • DNAse, RNAse, Pyrogen-Free
  • Temp range: -180°C to 121°C
  • Absolute gas-tightness guaranteed without the use of a silicone gasket
  • No more "gasket-popping" by over-tightening reduces contamination risk
  • External threading
  • Free-standing
  • Star-shaped bottom for easy opening in tube racks
  • Graduated with large writing surface
  • Recommended for vapor phase LN2 storage
Note legali
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
vibrant-m
V9886
Greiner Cryo.s vials