BR114840
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 1.2 mL, Internal thread, self-standing
Sinonimo/i:
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
Scegli un formato
335,00 €
Scegli un formato
About This Item
335,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
U-bottom bottom (self-standing)
colorless tube
polypropylene tube
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
self-standing
Internal thread
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 114840
Parametri
-196 °C min. temp.
tecniche
cryopreservation: suitable
Capacità
1.2 mL
Diam. tubo
12.5 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)