Documenti fondamentali
Z743475
Aluminum heating/cooling block
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
Sinonimo/i:
dry block, tube cooling block, tube heating block
Scegli un formato
1 EA
236,00 €
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
236,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CHAM-5000
tecniche
PCR: suitable
Categorie correlate
Descrizione generale
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3