Documenti fondamentali
Z743486
Aluminum heating/cooling block
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
Sinonimo/i:
dry block, tube cooling block, tube heating block
Scegli un formato
1 EA
411,00 €
411,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
411,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.12
411,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CHAM-3200
Descrizione generale
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Applicazioni
Aluminum heating/cooling block has been used in the harvest of biomass and preparation of cell extracts from Desulfurellaceae.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Corning® CoolRack® M96, capacity 96 x 1.5 or 2 mL microfuge tubes with A-H and 1-12 row and column Indexing, gray
CLS432045
Corning® CoolRack®
Domande
  1. What are the dimensions of the block overall? What is the depth and the diameter of the wells?
    1 risposta
    1. Dimensions: 6 1/8"L x 3 1/8"W x 1 3/8"H. Hole Diam.: 0.469" (12mm) and Hole Depth: 1.25"