Z740270
Aluminum heating/cooling block
Holds 96 x 0.2 mL tubes in center plus 10 on size (4 for 1.5ml tubes, 6 for 0.5ml tubes)
Sinonimo/i:
dry block, tube cooling block, tube heating block
Scegli un formato
253,00 €
Scegli un formato
About This Item
253,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
Caratteristiche
Holds 96 x 0.2 mL tubes in center plus 10 on size (4 for 1.5ml tubes, 6 for 0.5ml tubes)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CHAM-1000
tecniche
PCR: suitable
Misura
156x76x25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)