Documenti fondamentali
Z743487
Aluminum heating/cooling block
for 384-well plates, 384-wells in centre, 10 on sides (4 x 1.5 mL & 6 x 0.5 mL)
Sinonimo/i:
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block
Scegli un formato
1 EA
391,00 €
391,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
391,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
391,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
for 384-well plates, 384-wells in centre, 10 on sides (4 x 1.5 mL & 6 x 0.5 mL)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CHAM-3840
Descrizione generale
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)