Documenti fondamentali
Z740394
The SpecTainer II
size 60 mL, sterile
Scegli un formato
500 EA
578,00 €
578,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
578,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
578,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethylene cap
polypropylene container
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Simport C567-60CYS
Misura
60 mL
Descrizione generale
For applications needing the utmost security where sample integrity is of high importance. A great feature of the Spectainer I is that it incorporates a unique tamper evident screw cap ensuring peace of mind during transport or storage situations where someone might have tampered with the specimen.
Both containers and caps are manufactured without the use of plasticisers or mold release agents. All material used is free from latex. Containers are 95kpa compliant. Available in three sizes: 60, 90 and 120 ml. The 60 ml size however is not graduated. The sterile container protects its sterility with a tamper evident seal.
Note legali
SpecTainer is a trademark of Simport
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)