Documenti fondamentali
Z711020
Media bottles, wide mouth, Lab 45, accessory
red ETFE pour ring
Sinonimo/i:
240760
Scegli un formato
10 EA
48,40 €
48,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
48,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
48,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
red ETFE pour ring
Produttore/marchio commerciale
WHEATON®
Caratteristiche e vantaggi
  • For high temperature applications, use the PBT (polybutylene terephthalate) screw caps and the ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) pour lips which can withstand temperatures up to 200ºC up to 2 hours
  • Autoclavable
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)