Documenti fondamentali
Z710997
Wheaton media bottle replacement cap
rubber lined cap only (size 33-430)
Sinonimo/i:
240280
Scegli un formato
200 EA
368,00 €
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 EA
368,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
WHEATON®
Caratteristiche e vantaggi
  • Rubber lined caps feature a nontoxic white styrene-butadiene rubber liner ideal for cell culture work
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)