Documenti fondamentali
Z688746
Nunc® IVF multidish
Δ surface treatment, 4 well dish, 1.9 cm2/well, 120/cs
Sinonimo/i:
4 well culture dish, 4 well multidish
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
Il prodotto Z688746 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
polystyrene
square
Sterilità
sterile
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 120 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 144444
Lungh. × Largh. vaschetta
66 mm × 66 mm
Lungh. × largh. lastra
66 mm × 66 mm
Misura
4 wells
Area superficiale
1.9 cm2 , per well
Area superficie pozzetto
1.9 cm2
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (in vitro fertilization)
Tipo di binding
Nunclon Delta surface
Descrizione generale
The Nunc IVF Multidishes are intended for use with in vitro fertilization and are produced in compliance with FDA demands for IVF products.
  • Full batch control of all components in the final product for full traceability
  • Unique certification based on a 1-cell stage mouse embryo toxicity test
  • The certificate confirms: Sterility (SAL 10-6), Non-pyrogenicity, USP Class VI test
Note legali
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)