Z627429
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21, glass stopper
Scegli un formato
46,10 €
Scegli un formato
About This Item
46,10 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
glass stopper
wide-neck
Giunto
joint: ST/NS neck12/21
Caratteristiche
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37294
Campo di misura del volume
25 mL, accuracy: 0.06 mL
Capacità
25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)