Vai a
SYNC314175
Synthware reflux condenser with large cooling capacity
joint: ST/NS 24/40, coil L 175 mm, hose size 10 mm, Overall H 350 mm
Sinonimo/i:
Synthware C314175, coil-type condenser
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
275,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
275,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C314175
Overall H
350 mm
coil L
175 mm
hose size
10 mm
General description
Jacket has an O.D. of 40 mm while coil O.D. is 8 mm to provide maximum cooling capacity.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNC314125SYNC351420SYNC351922
description
joint: ST/NS 24/40, coil L 175 mm, hose size 10 mm, Overall H 350 mm
description
joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, hose size 10 mm, Overall H 300 mm
description
joint: ST/NS 14/20, coil L 100 mm
description
joint: ST/NS 19/22, coil L 100 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS19/22
manufacturer/tradename
Synthware C314175
manufacturer/tradename
Synthware C314125
manufacturer/tradename
Synthware C351420
manufacturer/tradename
Synthware C351922
coil L
175 mm
coil L
125 mm
coil L
100 mm
coil L
100 mm
hose size
10 mm
hose size
10 mm
hose size
-
hose size
-
Overall H
350 mm
Overall H
300 mm
Overall H
-
Overall H
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)