Documenti fondamentali
Z131237
Nalgene® volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.6 mL, transparent polymethylpentene
Sinonimo/i:
nalgene, plastic flask, plastic flasks
Scegli un formato
1 EA
79,80 €
79,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
79,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
79,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
long
transparent polymethylpentene
Giunto
joint threaded neck28mm
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 4001-1000
Campo di misura del volume
1,000 mL, accuracy: 0.6 mL
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
Gravimetrically calibrated TC/TD at 20°C individually, then marked with a permanent color graduation line. Meet Class B accuracy requirements of ASTM E288 and ISO Standard 384. No meniscus to confuse readings. Oval marking spot. Linerless PP screw closure. Leakproof and autoclavable.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)