Documenti fondamentali
Z373443
Sigma-Aldrich
LiposoFast Liposome Factory
Replacement gas-tight 0.5 mL syringe
Scegli un formato
1 EA
152,00 €
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
152,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione generale
Fast, efficient formation of uniform-sized, unilamellar liposomes. The principle is simple: a lipid emulsion is repeatedly extruded through a porous polycarbonate membrane, forced back and forth by specially modified gas-tight syringes attached to the membrane support capsule. With the syringes provided, unit has 0.5 mL capacity and virtually zero dead volume. Membranes from 100 to 400 nm pore size available.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4