Documenti fondamentali
Z370665
Sigma-Aldrich
Biohazard waste container
capacity 19 L (5 gal)
Sinonimo/i:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
Scegli un formato
1 EA
367,00 €
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.35
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 6370-0005
D.E. × alt.
28 cm (11 in.) × 43 cm (17 in.)
Capacità
19 L (5 gal)
Descrizione generale
Biohazardous Waste Containers are ideal autoclavable polypropylene containers for secondary containment of biohazardous waste materials.
Convenient one-step sterilization; no need to remove bag. Port opening in cover allows one-handed disposal of materials; limits exposure to infectious waste. Holds standard sized autoclave bags. Will not rust, dent or puncture.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
  1. Is this autoclavable????
    1 risposta
    1. Yes, this product is specifically cited by the manufacturer Nalgene as being suitable for autoclaving bio-hazardous waste.