Documenti fondamentali
Z281344
Laboratory brushes
Laboratory brushes
Flask, L 12 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 3 1/2 in.
Scegli un formato
4 EA
46,60 €
46,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
46,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
46,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 4 ea
Lunghezza
12 in.
brush diam. × L
1 3/8 in. × 3 1/2 in.
Descrizione generale
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Laboratory brushes Test tube, L 10 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 4 in.
Z281263
Laboratory brushes
Laboratory brushes Test tube, L 9 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
Z281255
Laboratory brushes
Laboratory brushes Narrow tube, L 12 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 in.
Z281301
Laboratory brushes
Laboratory brushes Micro tube, L 7 in., brush diam. × L 3/16- 1/2 in. × 3 in.
Z281247
Laboratory brushes
Laboratory brushes Burette, L 36 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
Z281379
Laboratory brushes
Domande
  1. Buonasera vorrei sapere se laboratory brushes Cod. Z281344 il filo che regge le setole in nylon sono in acciaio inox. Grazie
    1 risposta
    1. Yes, it is 304 stainless steel.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. BFN
    • Recensione 1
    • Voti 0
    4 su 5 stelle.
    Different
    What I got is very different to what I sought as shown in the picture above.
    Traduci con Google
    Utile?
    1. Risposta di Sigma-Aldrich Corporation:
      Thank you for your review. We have updated the primary image on this page to reflect the type of brush you should be receiving. If you have any further issues using this product please call or email us for additional support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.