HS120177
Sharps container
1 lb, red polypropylene
Scegli un formato
90,30 €
Scegli un formato
About This Item
90,30 €
Prodotti consigliati
Materiali
red polypropylene
Caratteristiche
Holds sharps
Confezionamento
pack of 18 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS120177
Misura
115x115x192 mm
Capacità
1 lb
Categorie correlate
Descrizione generale
- Stackable to reduce storage space before use
- 1.0 L capacity (Quart) with a clear lid to view fill level
- Slide access lid for temporary and final closures for safety and security
- Built-in needle removal port, preventing direct contact with sharps
- Compatible with the Droplet Blood Collection Tray
- Measures 4.5 x 4.5 x 7.5 in (11.5 x 11.5 x 19.2 cm)
- Pack of 18
Accessorio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)