Z370835
Cuvette mixer
Narrow footprint
Sinonimo/i:
cuvettes, micro cuvette, plastic cuvette
About This Item
Codice UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Descrizione generale
for semi-micro cells
Caratteristiche e vantaggi
Up and down plunging motion provides thorough mixing in spectrophotometer cells. Clear acrylic with straight handle; two different "footprints" for full-size and semi-micro cells with 10 mm light path.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)