Documenti fondamentali
Z188018
Sigma-Aldrich
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
capacity 4.5 mL, pathlength 10 mm, macro, clear wall
Scegli un formato
1 PKG
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
172,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Materiali
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
Confezionamento
pkg of 500 ea
Intervallo spettrale
285-800 nm
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
12.7 mm × 12.7 mm × 45 mm
Capacità
4.5 mL
Cammino ottico
10 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
Economical UV-grade methacrylate disposable cuvettes. Select either grooved non-optical walls for better grip or four-sided clear walls. All cells have a 10 mm pathlength and are supplied without stoppers.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. Roberts Creek, BC
    • Recensione 1
    • Voti 0
    3 su 5 stelle.
    Decent but some are scratched
    Most of the cuvettes are great and working well, but we have found that maybe 1 in 10 are scratched and unusable straight from the box.
    Traduci con Google
    Utile?
    1. Risposta di Sigma-Aldrich Corporation:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that you are facing issues with the quality of some of your cuvettes. We have raised the issue with product management, and would also encourage customers to call or email us for additional support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a "Report Product Issues" form.