Vai a
C5291
Spectrophotometer cuvettes, polystyrene
Without stopper
Sinonimo/i:
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophotometry uv
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
64,70 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
64,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polystyrene
parameter
340-800 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
chamber volume
≥2.5 mL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
Packaged in matched sets of 100 in styrofoam boxes to assure cuvettes are dust- and scratch-free.
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
See transmission curve labelled D
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C5416C5677C0793
Fluorimeter cuvettes Polymethacrylate, without stopper
Supelco
C0793
Fluorimeter cuvettes
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
-
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
fluorometric
parameter
340-800 nm spectral range
parameter
340-800 nm spectral range
parameter
340-800 nm spectral range
parameter
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
-
chamber volume
≥2.5 mL
chamber volume
≥1 mL
chamber volume
≥3 mL
chamber volume
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Which product image corresponds to Product C5291? The product image shows two kinds of cuvettes, one that is standard and another that has limited volume.
    1 risposta
    1. 1. Products C5291-100EA and C5677-100EA are standard cuvettes with a volume capacity of ≥2.5 mL. C5291-100EA has no stopper while C5677-100EA has a stopper.
      2. C5416-100EA is the product with the limited volume capacity of ≥1 mL. This is a semi-micro cuvette.