Documenti fondamentali
Z354333
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
fine tip extended, small bulb, draw 1.0 mL, non-sterile
Sinonimo/i:
liquid transfer tool, plastic pipette
Scegli un formato
400 EA
114,00 €
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 EA
114,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 400
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Thermo Scientific 231
Lunghezza
104 mm
Capacità
1.7 mL
1.0 mL
Diam. stelo
3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Confezionamento
Bulk pack
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)