Z350850
Transfer pipette, polyethylene
fine tip standard, bulb draw 3.3 mL, sterile
Sinonimo/i:
liquid transfer tool, plastic pipette
Scegli un formato
185,00 €
Scegli un formato
About This Item
185,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 400 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lunghezza
144 mm
Capacità bulbo
3.3 mL
Diam. stelo
5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Confezionamento
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)