Z350702
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, large aperture, bulb draw 4.6 mL, non-sterile
Sinonimo/i:
liquid transfer tool, plastic pipette
Scegli un formato
57,30 €
Scegli un formato
About This Item
57,30 €
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 250
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lunghezza
137 mm
Capacità bulbo
4.6 mL
Diam. stelo
6.3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Confezionamento
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)