Z351008
Transfer pipette, polyethylene
narrow stem, large bulb, draw 7.7 mL, non-sterile
Sinonimo/i:
liquid transfer tool, plastic pipette
Scegli un formato
69,63 €
Prezzo di listino73,30 €Risparmia il 5%Scegli un formato
About This Item
69,63 €
Prezzo di listino73,30 €Risparmia il 5%Materiali
polyethylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 250
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lunghezza
150 mm
Capacità
7.7 mL
Diam. stelo
3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Confezionamento
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)