Documenti fondamentali
Z334081
BRAND® cryovial racks, PP
blue
Scegli un formato
5 EA
81,00 €
81,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
81,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.35
81,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue
polypropylene
Caratteristiche
positions 6 × 14
Produttore/marchio commerciale
BRAND 4341001
BRAND
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
265 mm × 126 mm × 38 mm
Diametro
13 mm
Descrizione generale
Racks for cryo vials are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled PP, density 1.2 g/cm3), will not float in waterbath. Operating temperature: -20 to 90 °C. Autoclavable at 121 °C. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly. Available in four different colors.
Altre note
BR4341001 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)