Documenti fondamentali
HS120388
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 25 x 5 mL tubes, blue, pk of 10
Scegli un formato
10 EA
83,30 €
83,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
83,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
83,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 25 x 5 mL tubes
Confezionamento
pk of 10
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS120388
tecniche
cryopreservation: suitable
Diam.pozzetto
22.6 mm
Colore
blue
Descrizione generale
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Note legali
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)